Läs mer
Benzoin methyl ether, 97%
Produktkod. 11414043
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11414043
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10296.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3524-62-7 | C15H14O2 | 226.275 g/mol
Bensoinmetyleter används i UV-härdande bläck, träbeläggningar, pappersbeläggningar, optiska fibrer, PCB, screentryck, papperslack och andra ytbeläggningar. Det används för antikratring i pulverlackeringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bensoinmetyleter används i UV-härdande bläck, träbeläggningar, pappersbeläggningar, optiska fibrer, PCB, screentryck, papperslack och andra ytbeläggningar. Det används för antikratring i pulverlackeringar.
Löslighet
Löslig i metanol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3524-62-7
Molekylformel C15H14O2
Molekylvikt (g/mol) 226.275
MDL-nummer MFCD00008492
InChI-nyckel BQZJOQXSCSZQPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoin methyl ether, methyl benzoin, benzoin methyl ester, o-methylbenzoin, 2-methoxy-2-phenylacetophenone, nisso cure mbo, ethanone, 2-methoxy-1,2-diphenyl, acetophenone, 2-methoxy-2-phenyl, qcu 3, alpha-methoxydeoxybenzoin
PubChem CID 98097
IUPAC-namn 2-metoxi-1,2-difenyletanon
LEDER COC(C1=CC=CC=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzoin methyl ether
Smältpunkt 46°C to 50°C
Densitet 1.128
Kokpunkt 188°C to 189°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2052112
Merck Index 14,1093
Löslighetsinformation Soluble in methanol.
Formel vikt 226.28
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.