Läs mer
Benzyl Alcohol, Extra Pure, SLR, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -15°C |
| Färg | Yellow |
| Kokpunkt | 205°C |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Kvantitet | 500 mL |
| Ångdensitet | 3.72 |
| Formel vikt | 108.14g/mol |
| Ångtryck | 0.13mbar at 20°C |
| Fysisk form | Liquid |