Läs mer
Bensylbensoat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3735583 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
5 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
5 L
Produktkod. 10654752
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 120-51-4 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-51-4
Molekylformel C14H12O2
Molekylvikt (g/mol) 212.25
MDL-nummer MFCD00003075
InChI-nyckel SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ascabiol, benylate, novoscabin, benzoic acid, phenylmethyl ester, scabitox, scobenol, ascabin, benzyl phenylformate, benzoic acid, benzyl ester, phenylmethyl benzoate
PubChem CID 2345
ChEBI CHEBI:41237
IUPAC-namn bensylbensoat
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benzyl benzoate
Aciditet 0.3mg KOH/g max.
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 18.0°C to 20.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.1180g/mL, 1.118
Kokpunkt 323.0°C
Flampunkt 147°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5CO2CH2C6H5
Brytningsindex 1.5670 to 1.5700
Kvantitet 250 mL
Beilstein 09, 121
Merck Index 15, 1130
Löslighetsinformation Solubility in water: 15.3mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether,insoluble in glycerol
Viskositet 10.9 mPa.s (25°C)
Formel vikt 212.25
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Benzyl benzoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.