Läs mer
Berkshire™ Stickad polyester Lab-Tips Svabbar
Handla allt Berkshire Produkter
Tipsstil:
Flexibel
Stel
Längd (metriskt) handtag:
59 mm
100 mm
Längd (metrisk) spets:
2.5 mm
10.9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Kontinuerligt filamentstickat huvud i polyester
- Kort polypropenhandtag med styvt huvud
- Termiskt bundet huvud
- Tvättad och förpackad i klass 10 (ISO 4) renrum
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO klass 4 |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,21 tum. |
| Längd (engelska) | 5 tum |
| För användning med (applikation) | Rengöring av känslig utrustning som skrivhuvuden, provtagningsytor för rengöringsvalidering |
| Färg på handtag | Grön |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 5.5 mm |
| Längd (metrisk) | 125 mm |
| Längd (engelska) Handtag | 3,94 tum |
| Längd (metriskt) handtag | 100 mm |
| Visa mer |