Läs mer
Berkshire™ Stickad polyester Lab-Tips Svabbar
BIOPHARMA
Produktkod. 17228650 Handla allt Berkshire Produkter
Tipsstil:
Flexibel
Stel
Längd (metriskt) handtag:
59 mm
100 mm
Längd (metrisk) spets:
2,5 mm
10,9 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 17228650
Brand: Berkshire™ LTP70F.20
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För rengöring av räfflade, slitsade och försänkta områden
  • Kontinuerligt filamentstickat huvud i polyester
  • Kort polypropenhandtag med styvt huvud
  • Termiskt bundet huvud
  • Tvättad och förpackad i klass 10 (ISO 4) renrum
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO klass 4
Diameter (engelska) Handtag 0,08 tum.
Längd (engelska) 2,8 tum
För användning med (applikation) Designad för den högsta nivån av kontamineringskontroll i kritiska processtillämpningar, rengöring av känslig utrustning, applicering av smörjmedel och andra vätskor, avlägsnande av överskottsmaterial
Färg på handtag Grön
Produkttyp Svabb
Diameter (metriskt) handtag 2.2 mm
Längd (metrisk) 70 mm
Längd (engelska) Handtag 2,32 tum.
Längd (metriskt) handtag 59 mm
Tjocklek (metrisk) 2.5 mm
Längd (engelska) Tips 0,43 tum.
Längd (metrisk) spets 10,9 mm
Bredd (metrisk) spets 3.5 mm
Bredd (engelska) Tips 8 tum
Tipsstil Flexibel
Spetsmaterial Polyester