Läs mer
Berkshire™ Labx ™170 Renrumstorkare
Produktkod. p-210146 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
Produktkod. 17816643
Brand: Berkshire™ LB170090940
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 6 (Klass 1000) applikationer
  • Tillverkad av 80% abaca och 20% trämassa
  • Renare alternativ till industripapper och torkare
  • Utmärkt för användning som waferseparator, våt bänkfoder, laboratoriearbetsmatta, materialförpackning och blotter
  • Erbjuder stor sorptionskapacitet
  • Innehåller inga ytaktiva ämnen och praktiskt taget inga organiska extraherbara ämnen
  • 100% biologiskt nedbrytbar
Beställningsinfo
Ytvikt: 17,6 g/m 2
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Trämassa
Absorptionsförmåga Mycket absorberande
Basvikt 17.6
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Mått (L x B) 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm)
För användning med (applikation) För ISO Klass 6 renrumsapplikationer
För användning med (utrustning) Lätt waferseparatormaterial, avtorkning av katetrar, hjärtklaffar och andra biomedicinska apparater, rengöring av labbutrustning