Läs mer
Berkshire™ Lensx™ 90 Torkare
Produktkod. p-209890 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
6 x 4 tum. (15,2 x 10,2 cm)
Produktkod. 15739098
Brand: Berkshire™ LN90.0406.24
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 7 (Klass 10 000) applikationer
  • Tillverkad av nonwoven 70% rayon och 30% manila hampa
  • Icke-slipande; designad för rengöring av ömtåliga linser, optik, lasrar
  • Fungerar bra med IPA och andra lösningsmedel
  • Innehåller inga lakbara hartser eller bindemedel
  • 100% biologiskt nedbrytbar
Beställningsinfo
Ytvikt: 9,35 g/m 2 .
Uppfyllande
Uppfyller AA-50177, typ 1, klass 1 för lättviktspapper.
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 6 tum
Längd (metrisk) 15.2 cm
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 10.2 cm
Material Rayon, Manila Hampa
Kompatibilitet IPA och andra lösningsmedel
Basvikt 9.2
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/05, REACH
Mått (L x B) 6 x 4 tum. (15,2 x 10,2 cm)
För användning med (applikation) Rengöring av optiska och andra känsliga ytor, låg luddande arbetsytor