Läs mer
Berkshire™ Pro-Wipe™ 750 Torkare
Produktkod. p-210115 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
Produktkod. 17877563
Brand: Berkshire™ PW750121220
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO Klass 5 (Klass 100) applikationer
  • Inre kärna av cellulosa ultraljudsbunden till yttre skikt av polypropen
  • Stark, ren, ekonomisk torkare är utmärkt för alla allmänna applikationer
  • Lösningsmedelsresistent och superabsorberande
Beställningsinfo
Ytvikt: 71,5 g/m 2 .
Certifikat
Certifierad för kontakt med livsmedel enligt EG-förordning 1935 (2004)
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.48 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Cellulosa, polypropen
Absorptionsförmåga Super
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Basvikt 71.5
Certifikat och efterlevnad EG-förordning 1935 (2004)
Mått (L x B) 12 tum x 12 tum. (30,48 cm x 30,48 cm)
För användning med (applikation) För ISO Klass 5 (klass 100) applikationer, allmän uppsamling av spill och rengöring av ytor, borttagning av etsmedel, syror och andra kemikaliespill
För användning med (utrustning) För brickfoder och andra labbapplikationer, rengöring av repkänsliga ytor