Läs mer
Berkshire™ ValuSeal-LP™ Torkare - ISO Klass 3
Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Förpackningsmängd:
1050 ark/Cs.
Beskrivning
- Tillverkad av 100 % sammanhängande filamentpolyester
- Ultraljudsförseglad kant för minskad fiberkontamination
- Nötningsbeständig med kritiskt låga partiklar och fibrer och låga icke-flyktiga rester
- Kemiskt kompatibel med IPA, aceton och andra lösningsmedel
- Ånga autoklaverbar
- Tvättade och packade i en ISO 4 (Klass 10) renrum
Beställningsinfo
Ytvikt, 145 g/m 2
†Bulkpackad.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.48 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.48 cm |
| Material | Stickad polyester |
| Kompatibilitet | IPA, aceton och andra lösningsmedel |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kanter | Sluten |
| Mått (L x B) | 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum) |
| Visa mer |