Läs mer
Berkshire™ ValuSeal-LP™ Torkare - ISO Klass 3
Produktkod. p-3131856 Handla allt Berkshire Produkter
Mått (L x B):
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Förpackningsmängd:
1050 ark/Cs.
Produktkod. 15533114
Brand: Berkshire™ VSLP.1212.14
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För ISO 3 (Klass 1) renrumsapplikationer
  • Tillverkad av 100 % sammanhängande filamentpolyester
  • Ultraljudsförseglad kant för minskad fiberkontamination
  • Nötningsbeständig med kritiskt låga partiklar och fibrer och låga icke-flyktiga rester
  • Kemiskt kompatibel med IPA, aceton och andra lösningsmedel
  • Ånga autoklaverbar
  • Tvättade och packade i en ISO 4 (Klass 10) renrum
Beställningsinfo
Ytvikt, 145 g/m 2
†Bulkpackad.
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.48 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.48 cm
Material Stickad polyester
Kompatibilitet IPA, aceton och andra lösningsmedel
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kanter Sluten
Mått (L x B) 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
För användning med (applikation) För ISO 3 högsta nivån av kontamineringskontroll i kritiska processapplikationer
För användning med (utrustning) För rengöring av medicintekniska produkter
Förpackningsmängd 1050 ark/Cs.