missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Skytec™ Beta 1 Gloves
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Beskrivning
- One of the Lightest Gloves in the Industry
- Light thermal protection up to 100°C/212°F for a short period
Specifikationer
Specifikationer
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 4 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE II, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 4,Puncture 2, EN 388:2016 + A1:2018 4121X, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020 |
| Konstruktion | Seamless Knit |
| Beläggningsmaterial | Foam Nitrile |
| Färg | Red, Black |
| Exteriör finish | Rough |
| Hand | Ambidextrous |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nylon, Spandex |
| Produkttyp | General Purpose Gloves |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering