Läs mer
beta-D-Glucose pentaacetate, 98%
Produktkod. 11454184
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11454184
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12526.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 604-69-3 | C16H22O11 | 390.341 g/mol
β-D-Glucose Pentaacetat används i biokemisk reaktion och används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt. Vidare används det för att stimulera insulinfrisättning i bukspottkörtelöar hos råtta.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
β -D-Glucose Pentaacetat används i biokemisk reaktion och används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt. Vidare används det för att stimulera insulinfrisättning i bukspottkörtelöar hos råtta.
Löslighet
Löslig i kloroform och metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 604-69-3
Molekylformel C16H22O11
Molekylvikt (g/mol) 390.341
MDL-nummer MFCD00006597
InChI-nyckel LPTITAGPBXDDGR-IBEHDNSVSA-N
Synonym beta-d-glucose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, unii-v833p95coc, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-glucopyranose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-b-d-glucopyranose, beta-d-glucopyranose pentaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate, 2s,3r,4s,5r,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, glucopyranose, pentaacetate, .beta.-d, penta-o-acetyl-β
PubChem CID 2724702
IUPAC-namn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetraacetyloxioxan-2-yl]metylacetat
LEDER CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material beta-D-Glucose pentaacetate
Smältpunkt 130°C to 132°C
Kvantitet 1000 g
Beilstein 98851
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Optisk rotation +5° (c=5 in Chloroform)
Formel vikt 390.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.