Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 skyddspatroner
Produktkod. 11582841 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11582841
Brand: Thermo Scientific™ 71503014001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Guard Cartridges finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
  • Mycket effektiv och reproducerbar Thermo Scientific kolumner
  • 150Å porstorlek för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
  • Utmärkt pH-stabilitet
Krävs
Thermo Scientific Unigard™ direktanslutning eller fristående hållare, säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolbelastning 13%
pH 2 till 12
Partikelstorlek 3 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 150Å
Ytarea 200 m2 /g
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med (utrustning) Uniguard Direktanslutning och fristående hållare
Endcapped Ja
USP typ L1