Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Javelin™ Vaktkolonner
Produktkod. 11508730 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 11508730
Brand: Thermo Scientific™ 71505014006
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjud bekvämt, lättanvänt skydd för analytiska HPLC-kolonner
  • Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
  • Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
  • Mycket effektiv och reproducerbar Thermo Scientific kolumner
  • 150Å porstorlek för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
  • Utmärkt pH-stabilitet
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Diameter (metrisk) Inre 4 mm
Stationär fas BetaBasic 18
Produktlinje Beta