Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 18 Javelin™ Vaktkolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
2.1 mm
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
20 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Direktanslutning, fingertät design för bekvämlighet och maximal effektivitet
- Patenterad design kräver ingen hållare, vilket möjliggör ett snabbt och enkelt byte
- Mycket effektiv och reproducerbar Thermo Scientific kolumner
- 150Å porstorlek för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
- Utmärkt pH-stabilitet
Beställningsinfo
Spjutskydd finns i andra Thermo Scientific faser. Ring din kundtjänstrepresentant för mer information.
Specifikationer
Specifikationer
| Partikelstorlek | 5 μm |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Stationär fas | BetaBasic 18 |
| Produktlinje | Beta |