Läs mer
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN partikelstorleksskyddspatroner, 5 m μpartikelstorlek
Produktkod. 10321115 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
4 mm
Längd (metrisk):
10 mm
Partikelstorlek:
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10321115
Brand: Thermo Scientific™ 71705014001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ BetaBasic™ CN Partikelstorleksskyddskassetter finns i begränsade dimensioner. Kontakta kundtjänst för mer information.
  • Designen på 10 mm ger maximalt skydd med minimal ökning av retention
  • Färdig Thermo Scientific UNIGUARD™ direktanslutning och fristående hållare
  • Mycket effektiv och reproducerbar Thermo Scientific kolumner
  • 150Å porstorlek för små molekyler, peptider och proteinnedbrytningar
  • Utmärkt pH-stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolbelastning 5%
pH 2 till 9
Partikelstorlek 5 μm
Längd (metrisk) 10 mm
Porstorlek 150Å
Ytarea 200 m2 /g
Diameter (metrisk) 4 mm
För användning med (utrustning) Uniguard Direktanslutning och fristående hållare
Endcapped Ja
USP typ L10
Produktlinje Beta