Läs mer
Texwipe™ BetaMop™ II
Produktkod. 11541224 Handla allt Texwipe Produkter
Produkttyp:
BetaMop II Mopp
Refill mopphuvud
För användning med (utrustning):
BetaMop II
Vridskopsystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11541224
Brand: Texwipe™ TX716R
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Låga föroreningsegenskaper gör denna till den perfekta moppen för golvstädning i kritiska miljöer
Hållbar, absorberande, korrosionsbeständig och lågkontaminerande; Autoklaverbar.
Hållbarhet, korrosionsbeständighet och låga föroreningsegenskaper gör detta till den perfekta moppen för golvrengöring i kritiska miljöer. Högkapacitets, sömlöst, rörstickat polyestermopphuvud ger utmärkt uppsugningsförmåga. BetaMop II kan användas med alla vridskopsystem. Både mopphuvudet och klämman är autoklaverbara för användning i sterila miljöer.
Specifikationer
Produkttyp Refill mopphuvud
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Motståndskraftig mot Korrosion
För användning med (utrustning) BetaMop II
För användning med (applikation) För golvrengöring i kritiska miljöer
Material Polyester