Läs mer
Saint-Gobain Bev-A-Line V Slang
Produktkod. p-8003248
Diameter (metrisk) Inre:
1,6 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4,8 mm
12,8 mm
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
16,6 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Paket med 15
Produktkod. 11745289
Brand: Saint-Gobain 0649110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk. Saint Gobain Performance Plastics™ Bev-A-Line™ V Slangen tål högre temperaturer än Bev-A-Line™ IV-slang. Säker för de flesta alkoholer; undvika starka lösningsmedel.
  • Värmebindbar, genomskinlig slang
  • Inga mjukgörare
  • Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk
  • Mer prisvärd än PTFE-slangar
  • Hartset är FDA-kompatibelt (foder: 21 CFR 177.1520; skal 21 CFR 177.1350)
  • Möter USP Klass VI, USDA och National Formulary krav
  • Sterilisera med etylenoxid eller torr värme
  • Undvik användning med starka lösningsmedel
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA, USP , USDA, National Formulary
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1,6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 4,8 mm
Total längd (metrisk) 15.2 m
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
För användning med (applikation) Säker för mat, dryck, droger, labb och allmänt bruk - tål högre temperaturer än Bev-A-Line™ IV-slang, säker för de flesta alkoholer, undvik starka lösningsmedel
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Sterilitet Sterila
Färg Genomskinligt
Flexibilitet Halvstyv
Maximalt tryck 6,3 bar, 91 psi
Max. Driftstemperatur (metrisk) 93 °C