Läs mer
Ansell™ Bi-Colour™ 87-900 Series Naturgummi Latex Nedsänkningshandskar
Produktkod. 11712833 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7.5
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
12 par
Produktkod. 11712833
Brand: Ansell™ 87900080BP
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en latex/neoprenblandning för pålitligt skydd mot ett mycket brett spektrum av kemikalier. Ansell Bi-Colour™ 87-900 Series Naturgummi Latex Immersion Handskar är dubbeldoppade för dubbelt skydd.
  • Tungviktsbeständighet mot salter och rengöringsmedel
  • Kvalitetsflockfoder i ren bomull för att minska risken för hudirritation
  • Med präglad pastillfinish, grön och gul till färgen
  • Stark och hållbar, med utmärkt grepp på vått eller torrt sätt
  • Idealisk för flygplansmontering, batteri- och elektroniktillverkning och kemisk industri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material på baksidan Gummi latex
Manschettmaterial Neopren
Användningsområden Industrial
Beläggningsmaterial Naturgummi latex
Färg Green
Latexfri Nej
Material Rubber Latex
Palmtjocklek (engelska) 0.0268 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.68 mm
Produkttyp Nedsänkningshandskar
Storlek 8
Tjocklek (engelska) 0.68 mm
Tjocklek (metrisk) 0.68 mm
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Rak
Liner material Bomullsflockning
Kvantitet 12 par
Motståndskraftig mot Beständig mot salter och tvättmedel
Serie 89-900