Läs mer
Bifenazate, MedChemExpress
Produktkod. p-200099220
Encompass_Preferred
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Produktkod. 16491616
Brand: Medchem Express HY119687500mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifenazate
CAS 149877-41-8
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H20N2O3
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (832.36 mM)
LEDER COC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1NNC(OC(C)C)=O
Molekylvikt (g/mol) 300.35
Formel vikt 300.35
Procent renhet 99.65%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.