Läs mer
Boekel Scientific™ Stort SKUT III™ Hybridiseringsinkubator
Mått (L x B x H):
B x H: 40 x 45,7 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Designad för att ge snabb uppvärmning, temperaturstabilitet och effektiv blandning för alla typer av hybridiserings- och inkubationsapplikationer
- PID temperaturregulator för snabb uppvärmning och temperaturstabilitet
- Tvångsflygkonvention
- Säkerhetstermostat för övertemperatur
- Programmerbar digital timer upp till 99 timmar, 59 minuter
- Levereras med standardkarusell
- Karusellhastighet upp till 60 rpm i steg om 1 rpm
- Vändbar dörr
- Staplingsbar
Garanti
Två års garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde (metriskt) | Omgivningstemperatur +10° till 100 °C |
| Typ | Hybridiseringsinkubator |
| Inkluderar | Tio 35 x 300 mm eller tio 35 x 225 mm, eller tio 35 x 150 mm standardkaruseller, eller tjugo 35 x 100 mm flaskor |
| Hastighet | 5 till 60 rpm (variabel) |
| Garanti | 2 år |
| Mått (D x B x H) Inredning | 24.8 x 33.7 x 24.1 cm |
| Mått (L x B x H) | B x H: 40 x 45,7 cm |
| Djup (metrisk) interiör | 44.5 cm |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 320 w |
| Visa mer |