Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye™ Terminator v1.1& v3.1 5X sekvensbuffert
Produktkod. p-7138582 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
1 mL
28 mL
233 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
28ml
Varje
Produktkod. 15768289
Brand: Applied Biosystems™ 4336697
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Denna sekvenseringsbuffert är optimerad för användning med BigDye™ Terminator v1.1 och v3.1 Cycle Sequencing Kit.
  • Optimerad för användning med BigDye™ Terminator Cycle Sequencing Kit
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Sekvenseringsbuffert
Koncentration 5X
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C.
För användning med (utrustning) GeneAmp 9700, Veriti Thermal Cycler, 3500 genetisk analysator, 3730 xl DNA analysator, 3130 xl genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3730 DNA analysator
För användning med (applikation) Standardsekvensering
Produktlinje BigDye
Produkttyp Sekvenseringsbuffert
Kvantitet 1 mL
Frakt skick Rumstemperatur
Form Vätska