Läs mer
Applied Biosystems™ BigDye XTerminator™ Purification Kit
Produktkod. 15879816 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
100 förberedelser
1000 beredningar
2500 beredningar
40 000 beredningar
Förpackningsstorlek:
2ml
Varje
Produktkod. 15879816
Brand: Applied Biosystems™ 4376484
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
50 ml XTerminator™-lösning (förvaras vid 4 °C), 225 ml SAM™-lösning (förvara vid rumstemperatur eller 4 °C)
BigDye XTerminator™ Purification Kit är en snabb, enkel reningsmetod för DNA-sekvenseringsreaktioner som tar bort oinkorporerade BigDye™-terminatorer och salter.
  • Eliminera vätskeöverföring - Använd en enda platta
  • Få fullständig borttagning av färgklumpar
  • Stabilisera proverna före analys
  • Förbättra ditt arbetsflöde för sekvensering
  • Utför manuella eller automatiserade protokoll
  • Få snabba, pålitliga och reproducerbara resultat
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 50 ml XTerminator™-lösning (förvaras vid 4 °C), 225 ml SAM™-lösning (förvara i rumstemperatur eller 4 °C)
Formatera Sats
Provtyp Sekvenseringsprodukter
Slutlig produkttyp DNA
För användning med (applikation) Sekvensering
Inkluderar 2 flaskor
Antal reaktioner 2500
Produktlinje BigDye XTerminator , BigDye
Produkttyp Purification Kit (Reningskit)
Kvantitet 2500 beredningar
Mål Sekvensering av reaktioner
Testtid 40 min
Startmaterial mängd 10μ l
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • BTL XTERMINATOR SOLUTION 800ML
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: DOWEX MR-3 MIXED IONEXCHANGE RESIN