Läs mer
Invitrogen™ Bigfoot™ Spectral Cell Sorter Tillbehör
Produktkod. p-200009489
Produkttyp:
Allergenco-D Cassette Holding Fixture
Autoklaverbart rengöringslock
Chipadapter
Filtrera
Fluidics Cap
Full Decon NADCC Kit
Munstycksspets
Munstycksspets, 120 μm
Munstycksspets, 150 μm
Munstycksspets, 70 μm
Röradapter
Utgångsrörsadapter, 1,5 ml
Utgångsrörsadapter, 15 ml
Utgångsrörsadapter, 5 ml
Produktkod. 18094110
Brand: Invitrogen™ PL00392
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Bigfoot Cell Sorter är designad för att effektivisera cellsorteringsarbetsflödet och förbättra användarupplevelsen. Den har en mängd cellsorteringsframsteg, tillbehör och unika möjligheter för att möjliggöra de mest komplexa sorteringarna med flera parametrar och för att möta krav på hög genomströmning för ett brett spektrum av applikationer.
De Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter ger kraft, prestanda och flexibilitet för att påskynda banbrytande upptäckter. Designad för att effektivisera cellsorteringsarbetsflödet och förbättra användarupplevelsen, har Bigfoot-sorteraren en mängd cellsorteringsframsteg, tillbehör och unika möjligheter för att möjliggöra de mest komplexa sorteringarna med flera parametrar och för att möta kraven på hög genomströmning för ett brett spektrum av applikationer.
De Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorter erbjuder ett komplett sortiment av tillbehörsprodukter för kontinuerlig expansion av instrumentet, inklusive utbytbara munstycksspetsar, temperaturkontrollerade provinmatnings- och sorteringsutmatningsadaptrar, och bulkvätskeflaskor och kapsyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Bigfoot™ Spektralcellsorterare
För användning med (applikation) Flödescytometri
Kvantitet Varje
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Inkluderar Kontakter
Produkttyp Autoklaverbart rengöringslock
Produktlinje Bigfoot
Endast för forskning.