Läs mer
Micronova™ BinLiner™ Står
Produktkod. p-200109618 Handla allt Micronova Produkter
Design:
Utan hjul
Mått (L x B x H):
40,6 x 20,3 x 71,1 cm (16 x 8 x 28 tum)
Produktkod. 17900060
Brand: Micronova™ BLSSH168
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med lätta att rengöra, formgjutna plasthörn och stöd i rostfritt stål som inte vidrör golvet, BinLiner™ Stativ är det perfekta komplementet till Micronova BinLiners™ och är väl lämpade för produktions- och labbområden.
  • Produkttyp: BinLiner™ Stå
  • Material: rostfritt stål, polypropen
  • Sterilitet: Icke-steril
  • Autoklaverbar: Ja
  • För användning med (utrustning): BinLiners™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 150 L
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 certifierad anläggning
Design Utan hjul
Kapacitet (engelska) 40 gal.
Mått (L x B x H) 40,6 x 20,3 x 71,1 cm (16 x 8 x 28 tum)
Disponibel Återanvändbar
Latexfri Ja
Kvantitet 1 st
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Avfallshantering
För användning med (utrustning) Micronova BinLiners™
Förpackning LDPE väska
Material Rostfritt stål (304), polypropen
Produkttyp BinLiner Stå