Läs mer
Econix™ Bio-bins™ Orange pappersbaserade icke-skarpa smittsamma kliniska avfallsbehållare för alternativ behandling/förbränning
Handla allt Econix Produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
6 l
30 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- 96 % pappersbaserad icke-plast engångsbehållare för icke vass avfall
- Kommer hopfällbar för enkel förvaring
- Styv, tät konstruktion
- Läcksäkert, inbyggt lock
- Inbyggd absorberande matta
- UN 3291 godkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 6 l |
| Certifikat och efterlevnad | UN3291 |
| Förslutningstyp | Tillfälligt och permanent |
| Design | Avsmalnande för enkel stapling |
| Färg | Orange |
| Mått (L x B x H) | 160 x 160 x 500 mm |
| Höjd (metrisk) | 500 mm |
| Längd (metrisk) | 160 mm |
| Kvantitet | 40 Pk. |
| Bredd (metrisk) | 160 mm |
| Visa mer |