Learn More
Nitritex™ Bio-Clean™ D Engångsoverall med huva
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek:
3X-large
4X-stor
Storlek (metrisk) bröst:
124 till 132 cm
132 till 140 cm
Höjd (metrisk):
194 till 200 cm
200 till 206 cm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 15
Beschreibung
Beinhaltet
Dragkedja fram, med skyddsflik, elastisk huva
- Låg ludd
- Tumögla för att säkerställa ett säkert grepp
- Elastiska öppningar för att begränsa utsläpp av partiklar
- Förhindra bälgeffekt på grund av lufttrycksuppbyggnad
- Bundna sömmar, högkvalitativ dragkedja med flik av självhäftande material
- Overstövlar har halksäkra sulor och förstärkta knytband
- Antistatisk
Zertifizierungen
ISO Klass 4
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Renrumsoveraller |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | CleanTough™ Tyg |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Huva typ | Elastisk |
| Sömtyp | Bunden |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur