Läs mer
Agilent BioTek Synergy LX flerlägesläsare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17247839 Handla allt Agilent BioTek Produkter
Mätteknik:
Absorbance, Fluorescence, Luminescence
Absorbering
Fluorescence, Luminescence
Inkluderar:
Abs.
Absorbans; Fluorescens; Luminescens
Absorbans; Fluorescens; Luminescens; Pekskärm
Absorbans; Pekskärm
Produktkod. 17247839
Brand: Agilent BioTek SLXFTSSN
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
BioTek Synergy LX flerlägesläsare automatiserar många vanliga mikroplattanalyser. Endast för forskning. Ej för diagnostik.
BioTek Synergy LX flerlägesläsare automatiserar många vanliga mikroplattanalyser. Den högkvalitativa optiska designen säkerställer utmärkta data i absorbans-, fluorescens- och luminescens-detekteringslägen. Detta prisvärda system är idealiskt för många vanliga analyser inklusive kvantifiering av nukleinsyra och protein, ELISA, BCA, Bradford och cellviabilitet
Dataskärmen, utgång till ett USB-minne, skrivare eller Gen5-programvara gör Synergy LX till en mångsidig analysarbetsstation. Det stora användargränssnittet med pekskärm och inbyggd programvara förenklar programmeringen och sparar tid vid användning av mikroplattor och mikrovolymanalyser.
Certifikat
CE- och TUV-märkt. Efterlever RoHS.
Garanti
12 månader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Absorbansintervall 200 till 900 nm
Noggrannhet Våglängd:± 2 nm; Optisk densitet:< 1 % vid 2,0 OD,< 3 % vid 2,5 OD
Certifikat och efterlevnad CE- och TUV-märkt. Efterlever RoHS.
Bandbredd ≤5 nm
Djup (metriskt) 38.1 cm
Djup (engelska) 15 tum
Mäthastighet 24 sek. (96 brunnar), 76 sek. (384 brunnar)
Skakning Linjär, orbital, dubbel orbital
Filter Monokromator bandbredd
För användning med (applikation) Kvantifiering av nukleinsyra och protein, ELISA, BCA, Bradford och cellviabilitet
Höjd (engelska) 15 tum
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (metrisk) 38.1 cm
Linjäritet <1 % från 0 till 2,5 OD
Inkluderar Absorbans; Fluorescens; Luminescens; Pekskärm
Mätteknik Fluorescence, Luminescence
Modell SLXFTS
Produkttyp Flerläges mikroplattläsare
Energiförbrukning 24 VDC strömförsörjning, kompatibel med 100/240 VAC vid 50/60 Hz, 60 W (max.)
Upplösning 0,001 OD
Känslighet Fluorescensintensitet: Fluorescein 2 pM; Luminesens: 10 amol ATP
USB-anslutningar 2
Programvaruspråkversioner Engelska
Garanti 1 år
Spänning 100 till 240 V
Vikt (engelska) 27 lb.
Vikt (metrisk) 12.3 kg
Bredd (engelska) 15 tum
Bredd (metrisk) 38.1 cm
Detektortyp Fotodiod, PMT
Ljuskälla Xenon Flash
Läsalternativ Slutpunkt, Kinetic (Kinetisk), Områdesskanning, Absorbansspektral scanning