Läs mer
BioAcryl-P (40 %, 29:1), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Akrylamid/bisakrylamid 29:1, Förblandat pulver används för framställning av protein-DNA-geler. Det används som en DNA-sekvenseringsgel, Proteinseparation. De används också för att bereda geler med stamlösningar med de vanligaste tvärbindningsförhållandena.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
- BioAcryl-P är ett förhållande på 29:1 av akrylamid/bisakrylamid
- Akrylamid är en kristallin amid som bildar polymerstrukturer vid rumstemperatur
- Akrylamid fungerar som monomer för gelstrukturen och bisakrylamid som tvärbindare för gelmatrisbildning
Ansökan
- Lämplig för gelelektroforesmedierad separation av proteiner och DNA för identifiering eller sekvensering
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acrylamide/Bisacrylamide 29:1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Koncentration | 40% soln |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 500 ml |
| MDL-nummer | MFCD00080848 |
| UN-nummer | UN3426 |
| Löslighetsinformation | It is soluble in water. |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.