Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX HPLC-kolonner
Produktkod. 10496654 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10496654
Brand: Thermo Scientific™ 73205251030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BioBasic SCX LC-kolonner är optimerade för separation av proteiner, peptider och andra katjoniska arter.
Använda Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX LC-kolonner för optimerad separation av proteiner, peptider och andra katjoniska arter. Dessa högpresterande kolonner är idealiska för analys av proteiner, peptider och andra biomolekyler med högre effektivitet än polymert jonbyte.
  • Stark katjonbytarfas baserad på sulfonsyrakemi
  • Separation och retention av grundläggande och andra katjoniska arter
  • 300Å porstorlek för förbättrad protein- och peptidseparation
  • Enastående stabilitet under krävande pH-förhållanden
Beställningsinformation:
Andra kolonndimensioner är tillgängliga. Ring kundtjänst för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 1 mm
Längd (metrisk) 250 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 300Å
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L52
Stationär fas Sulfonsyra
Produktlinje BioBasic
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 3%
Kolumntyp Jonbyte
Endcapped Nej
Fas Jonbyte
Typ Analytisk kolonn
Teknik Bio-LC
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.