Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-kolonner
Produktkod. 10314183 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10314183
Brand: Thermo Scientific™ 73105102130
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC Kolumner för separation av proteiner, peptider, andra anjoniska arter och högpolära molekyler.
Använda Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC Kolumner för separation av proteiner, peptider, andra anjoniska arter och högpolära molekyler.
  • 5 μm partikelstorlek, 300Å porstorlek
  • Proprietära, proteinvänliga, jonbytarligander av polyetylenimin (PEI) bundna till ren deaktiverad kiseldioxid
  • Låg hydrofobicitet
  • Kapacitet på 0,22 mEq/g; 3% kolbelastning
  • Används för normalfas och hydrofil interaktionskromatografi (HILIC)
  • Stabil under krävande pH-förhållanden (2 till 8 pH-intervall)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Hydrofobicitet Låg
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 300Å
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ EJ TILLÄMPLIGT
Stationär fas Polyetylenimin
Produktlinje BioBasic
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 3%
Kolumntyp Blandat läge
Endcapped Nej
Fas Normal fas, HILIC, jonbyte
Teknik Bio-LC
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.