Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-kolonner
Produktkod. 10659675 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10659675
Brand: Thermo Scientific™ 73105013001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använda Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC Kolumner för separation av proteiner, peptider, andra anjoniska arter och högpolära molekyler.
Använda Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC Kolumner för separation av proteiner, peptider, andra anjoniska arter och högpolära molekyler.
  • 5μm particle size, 300Å pore size
  • Proprietary, protein-friendly, ion exchange ligands of polyethyleneimine (PEI) bound to pure deactivated silica
  • Low hydrophobicity
  • Capacity of 0.22mEq/g; 3% carbon load
  • Use for normal phase and hydrophilic interaction chromatography (HILIC)
  • Stable under demanding pH conditions (2 to 8 pH range)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Guard Cartridge, 4 Pk.
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 10 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 300 Å
Ytarea 100 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ N/A
Stationär fas Polyethyleneimine
Produktlinje BioBasic
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolbelastning 3%
Kolumntyp Ion Exchange
Endcapped No
Fas Ion Exchange
Typ Guard Cartridge, 4 Pk.
Teknik Anion Exchange
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.