Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ AX HPLC-kolonner
Artikelnummer. 10671324 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
Paket med 4
Varje
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10671324
Marke: Thermo Scientific™ 73105152130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Använda Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC Kolumner för separation av proteiner, peptider, andra anjoniska arter och högpolära molekyler.
Använda Thermo Scientific™ BioBasic™ AX LC Kolumner för separation av proteiner, peptider, andra anjoniska arter och högpolära molekyler.
  • 5 μm partikelstorlek, 300Å porstorlek
  • Proprietära, proteinvänliga, jonbytarligander av polyetylenimin (PEI) bundna till ren deaktiverad kiseldioxid
  • Låg hydrofobicitet
  • Kapacitet på 0,22 mEq/g; 3% kolbelastning
  • Används för normalfas och hydrofil interaktionskromatografi (HILIC)
  • Stabil under krävande pH-förhållanden (2 till 8 pH-intervall)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Hydrofobicitet Låg
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 300Å
Ytarea 100 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ EJ TILLÄMPLIGT
Stationär fas Polyetylenimin
Produktlinje BioBasic
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 3%
Kolumntyp Jonbyte
Endcapped Nej
Fas Jonbyte
Teknik Bio-LC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt