Läs mer
Thermo Scientific™ BioBasic™ PREP SEC 120 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner
Produktkod. p-9568003 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 mm
150 mm
300 mm
Kolumnformat:
Preparativ kolonn, standard
Preparativ vaktkolumn
Produktkod. 16651674
Brand: Thermo Scientific™ 73405037821A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå enastående storleksseparation av vattenlösliga föreningar med BioBasic™ PREP SEC 120 Size Exclusion Chromatography HPLC-kolonner.
Ge enastående storleksseparation av vattenlösliga föreningar med Thermo Scientific™ BioBasic™ SEC 120 Size Exclusion Chromatography preparativa HPLC-kolonner. BioBasic SEC-kolonner ger högeffektiva separationer för ett brett spektrum av molekylvikter från 700 till 120 000 dalton, vilket möjliggör analys av proteiner, peptider och andra biomolekyler.
BioBasic™ PREP SEC 120 HPLC Kolumn Fördelar:
  • Täcker separation av analyter över ett brett molekylviktsområde
  • Lång pelarlivslängd och hög pelareffektivitet
  • Enkel interaktionsmekanism baserad på molekylstorlek och form
  • Utmärkt för provrensning
  • Enkel metodutveckling, enkla mobila faser
  • 120Å porstorlek
Beställningsinformation:
För information om bulkvantiteter, vänligen fråga.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Preparativ vaktkolumn
Diameter (metrisk) 7.8 mm
För användning med Förberedande storleksuteslutning
Längd (metrisk) 30 mm
Max. Tryck 4300 psi (295 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 120 Å
Ytarea 300 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L59
Stationär fas Diol (OH)
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning >8.2%
Kolumntyp Storleksexkludering
Endcapped Nej
Fas Storleksexkludering
För användning med (applikation) Preparativ kromatografi