Läs mer
Ansell BioClean™ BioClean-C Sterilt skyddsförkläde för kemoterapi
Produktkod. 15228278
Storlek:
Liten
Intermediär
Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15228278
Brand: Ansell SBCDAM
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila förkläden ger skydd mot en rad kemoterapiläkemedel.
  • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
  • Knytband baktill
  • Justerbar halsknäppning
  • Lätt låg ludd CleanTough material
  • Silikonfri
  • Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 och (EU)2016/425 Modul D-certifieringar
  • Uppfyller kategori 3 – förordning om personlig skyddsutrustning (EU) 2016/425
  • Testad mot standard EN ISO 13034:2005 + A1:2009 skyddskläder mot flytande kemikalier (Typ PB [6])
  • Testad mot standard EN 14325 skyddskläder mot kemikalier
  • Testad mot permeationsstandard ASTM F739-12
  • Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 4 miljö
  • Testad mot standarder: EN 530, Nötningsbeständighet; EN 6530, Resistens mot penetration av vätskor; EN 13934-1, Draghållfasthet; EN 9073-4, Trapetsformad rivhållfasthet; EN 863, Punkteringsmotstånd; och EN 13935-2, Sömstyrka
  • Steriliserad i enlighet med ISO 11137-1:2006
  • Test: Nötningsbeständighet - Resultat: 10 till 100 cykler - Prestandaklass (EN 14325):1
  • Test: Trapetsformad rivstyrka - Resultat: MD 50.6 N - Prestandaklass (EN 14325):3
  • Test: Trapetsformad rivstyrka - Resultat: CD 32.3 N - Prestandaklass (EN14325):2
  • Test: Punkteringsmotstånd - Resultat:10 N - Prestandaklass (EN14325):1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Skyddsförkläde för kemoterapi
Storlek Intermediär
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Förslutningstyp Midjeband
Sterilitet Sterila
Latexfri Nej
Hals stil Justerbar
För användning med (applikation) Kritiska och kontrollerade miljöer
Tre (3) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.