Läs mer
Ansell™ BioClean™ ESD Cleanroom Overshoes
Storlek:
406 mm (16 tum)
457 mm (18 tum)
Färg:
Blått
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Icke-markerande ledande tejp
- ESD-egenskaper
- Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015 certifiering
- Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 5 renrumsmiljö
- Sko: Non-woven spunbonded polypropen
- Tejp: Polyesterfilamentgarn (96%) med ledande nylonkolfilamentgarn (4%)
- Konduktivitet: Konsekvent under 35 megohm
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | 406 mm (16 tum) |
| Material | polypropen, polyester, Nylon |
| Latexfri | Nej |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Förslutningstyp | Elastisk fotled |
| Tjocklek | 0.08 mm |
| Förpackningsmängd | 1000 stycken |
| Längd (metrisk) | 406 mm |
| Visa mer |
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.