Läs mer
Nitritex™ BioClean MTA™ Tie-on ansiktsmask
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 800
Beskrivning
- Knytmask med utmärkt andningsförmåga
- 3-lagers konstruktion med ultraljudstätning
- Analys av partikelavsöndring: Genomsnittligt antal partiklar - 19/minut (partikelstorlek: 0,2 - 5,0 mikron). Testmetod: ASTM F51-68 (1989)
- Fysiska egenskaper: Partikelfiltreringseffektivitet (PFE):> 98,8 %
- Bakteriell filtreringseffektivitet (BFE):> 99 %
- Tryckfall (Delta P): 2,7
- Bredd: 95 mm
- Partikelfiltereffektivitet: 98,8 %
- Bakteriefiltereffektivitet: 97 %
- Differenstryck: 2,7
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Material | Polypropen |
| Mått (L x B) | 95 x 210 mm |
| Konstruktion | 3-ply |
| Längd (metrisk) | 210 mm |
| Modell | MTA210-0 |
| Förpackningsmängd | 50 stycken per förseglad inre PE-påse; en innerpåse per förseglad yttre PE-påse; 16 ytterpåsar per fodrad kartong (800 stycken) |
| Bredd (metrisk) | 95 mm |