Läs mer
Nitritex™ BioClean Nitramax™ Sterila nitrilhandskar
Storlek:
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Förpackningsstorlek:
100 par
Beskrivning
- Beständig mot ett brett spektrum av kemikalier
- Axellängd (600 mm / 24 tum) handske ger fullt armskydd
- Pulverfri och latexfri
- Utmärkta antistatiska egenskaper
- Manschett med pärlor
- Icke-partikelformigt EasyTear™ förpackning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | ISO 9001:2015 och (EU)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 och EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 och (EC)2023/2006 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Kvalitet | EU GMP Betyg A |
| Hand | Specifik |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Pulveriserad | Pulverfri |
| Storlek | 9 |
| Visa mer |