Läs mer
Ansell™ BioClean™ Oryx Sterila polycellulosaservetter
Mått (L x B):
229 x 229 mm (9 x 9 tum)
300 x 300 mm (12 x 12 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 1800
Paket med 2700
Beskrivning
- Innehåller inga optiska vitmedel eller blekningsmedel
- Låg ludd
- Enastående absorptionsegenskaper
- Utmärkt styrka och hållbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Hydroentangled non-woven polyestercellulosa |
| Absorptionsförmåga | Enastående absorption |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i ett anläggningsföretag ISO 9001:2015; Bearbetad i en NEBB-certifierad ISO Klass 5 renrumsmiljö; Provtagning och besiktning enl ISO 2859-3:1994 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Mått (L x B) | 229 x 229 mm (9 x 9 tum) |
| Sterilitet | Sterila |
Fem (5) år från tillverkningsdatum. Förvara på en torr, sval plats (≤ 40 °C) borta från direkt solljus och fluorescerande ljus.