Läs mer
Nitritex™ BioClean Permaflow™ Sterila märkpennor för renrum
Färg:
Blått
Blått
Rött
Svart
Beskrivning:
Dubbelpås, förpackning om 10
Dubbelpåsad
Dubbelpåsad
Påsad
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 200
Beskrivning
- Super permanent ink in black, blue, or red
- Fade and water resistant
- Quick drying
- Non-toxic
- Alcohol resistant labeling
- Autoseal ink prevents drying
- Store in a dry, cool place away from direct sunlight and fluorescent lighting
- Manufactured in a facility holding ISO 9001:2008 certification
- Processed in an NEBB certified ISO Class 4 cleanroom environment
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Beskrivning | Dubbelpåsad |
| Längd (engelska) | 5.5 in. |
| Längd (metrisk) | 140 mm |