Läs mer
Ansell BioClean™ Steril ansiktsmask i påsestil
BIOPHARMA
Produktkod. p-7237196
Inkluderar:
Huvudslingor
Nackskydd
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
N/A
Produktkod. 15238118
Brand: Ansell BDBS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
N/A
Steril ansiktsmask i påsestil med huvudöglor erbjuder andningsförmåga och komfort för extra skydd. Kompatibel med ISO Klass 4 miljöer. Finns med eller utan halsskydd.
Steril ansiktsmask erbjuder andningsförmåga och komfort för extra skydd. Kompatibel med ISO Klass 4 miljöer. Finns med eller utan halsskydd.
  • Steril anknäpsmask är gjord av renrumskompatibla material som ger hög bakterie- och partikelfiltrering.
  • Stor andningskammare för ökad bärkomfort.
  • Ultraljudsförseglade kanter minskar risken för kontaminering.
  • Överensstämmer med ISO 2859 och ISO 9001:2015.
  • Har en formbar nosgrimma för säker passform. Finns med eller utan halsskydd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Pannband
Material Polyester
Storlek Standard
Sterilitet Sterila
Mått (L x B) 301 x 100 mm
Stil Påse
Certifikat och efterlevnad ISO 2859
Renrumsklass Klass 10 (ISO 4)
Konstruktion Sterile Pouch Facemask with Headloops
Disponibel Engångsbruk
Filtereffektivitet 98,2 % (PFE), 97,9 % (BFE)
För användning med (applikation) Djurvård, justering av delar och system, livsmedelsbearbetning och hantering, aseptisk fyllning och märkning
Inkluderar Huvudslingor
Latexfri Ja
Längd (engelska) 4,1 tum
Längd (metrisk) 10.5 cm
Modell BDBS
Förpackningsmängd Ett stycke per förseglad inre PE-påse; 20 innerpåsar per förseglad yttre PE-påse; 10 ytterpåsar per fodrad kartong (200 stycken)
Förpackningstyp Individuellt förpackad
Porstorlek 0,3μ m (PFE), 3μ m (BFE)
Motstånd Hög bakterie-, partikel- och viralfiltreringseffektivitet
Serie BIOCLEAN™ BDBS
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 301 mm
Visa mer Visa mindre
N/A