Läs mer
Corning™ BioCoat™ Angiogenesis System for Endothelial Cell Invasion
Beskrivning
HTS-insättningsplattor är uppsättningar av individuella cellkulturinsatser anslutna av en stel, robotvänlig hållare. Denna design med en enhet gör insättningsplattor idealiska för att köra automatiserade, högkapacitetsstudier för läkemedelstransport (Caco-2-celler) celltoxicitetsstudier eller cellmigrerings- och invasionsstudier.
Corning BioCoat HTS Caco-2 analyssystem, PET Membran Innehåller speciellt formulerat serumfritt medium, kulturtillskott, natriumbutyrat och Corning BioCoat Fibrillärt kollagen 24-brunnars inläggssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Kulturområde | 0,3 cm 2 |
| Material | PET |
| Porstorlek | 3 μm |
| Typ | Membran |
| För användning med (applikation) | Endothelial Cell Invasion |
| Kvantitet | 5/förpackning |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| nr per ärende | 5/Cs. |
| Ytbeläggning | Matrigel™ Matris |
| Antal Wells | 24 |