Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen IV rektangulär kantad halskulturflaska
Produktkod. 10102711
Kapacitet (metrisk):
70 mL
250 mL
750 mL
Kulturområde:
175 cm 2
25 cm2
75 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 10102711
Brand: Corning™ 354534
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för att nära efterlikna in vivo-miljöer och förbättra uttrycket av cellspecifik morfologi. Corning™ BioCoat™ Kollagen IV rektangulär kantad halskulturflaska är idealisk för tillämpningar som involverar vidhäftning, tillväxt och differentiering av neuronala och transfekterade cellinjer.
  • BioCoat™ provides a superior solution for enhanced cell attachment and growth of a variety of primary cells and transformed cells in serum-free or serum-containing cultures
  • Matrix components are applied as an even, optically clear coating
  • All lots tested and found negative for bacteria and fungi; cellware is tested for the ability to promote firm attachment of rat cerebellar granule cells
For research use only.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Phenolic
Kapacitet (metrisk) 70 mL
För användning med (applikation) For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
Hals stil Canted
Form Rectangular
Ytbeläggning Collagen IV
Sterilitet Sterile
Förslutningstyp Plug Seal
Kulturområde 25 cm2