Läs mer
Corning™ BioCoat™ Kollagen IV TC-behandlade kulturrätter
Produktkod. 10479392
Diameter (metrisk):
35 mm
60 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 10479392
Brand: Corning™ 354459
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för att nära efterlikna in vivo-miljöer och förbättra uttrycket av cellspecifik morfologi
Microporous membranes permit diffusion of ions, low-molecular-weight proteins and other substances to both apical and basolateral cell surfaces, simulating the natural environment of cells in vivo.
  • Source: Mouse
  • TC-treated
  • Nonsterile
For adhesion, growth and differentiation of neuronal and transfected cell lines
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Round
Material Polystyrene
Form Round
Ytbehandling Collagen Type IV
Typ Cell Culture Dish
Diameter (metrisk) 35 mm