Läs mer
Cytiva Biodyne™ B-membran
Produktkod. 17104501
Mått (LxB):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8,5 cm
Produktkod. 17104501
Brand: Cytiva 60201
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biodyne B-membranet har porytor befolkade av en hög täthet av kvartära ammoniumgrupper, vilket gör det starkt katjoniskt.
  • Denna positiva laddning bibehålls över ett brett pH-område och främjar stark jonbindning av nukleinsyror, vilket gör den idealisk för överföring och detektion av nukleinsyror
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackningstyp Lakan
Beskrivning Icke-steril
Material Positivt laddad Nylon 6.6
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 7 x 8,5 cm
Tjocklek 5,7 till 6,7μ m