Läs mer
Cytiva Biodyne™ B-membran
Mått (LxB):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
30 cm x 3 m
7 x 8.5 cm
Beskrivning
- Denna positiva laddning bibehålls över ett brett pH-område och främjar stark jonbindning av nukleinsyror, vilket gör den idealisk för överföring och detektion av nukleinsyror
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackningstyp | Lakan |
| Beskrivning | Icke-steril |
| Material | Positivt laddad Nylon 6.6 |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Mått (LxB) | 20 x 20 cm |
| Tjocklek | 5,7 till 6,7μ m |