Läs mer
Cytiva Biodyne™ C-membran
Mått (LxB):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
7 x 8,5 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Membranet kan derivatiseras genom kopplingsreaktioner med dessa grupper
- Den är idealisk för omvända dot blots och affinitetsrening
Specifikationer
Specifikationer
| Förpackningstyp | Lakan |
| Beskrivning | Icke-steril |
| Material | Negativt laddad Nylon 6.6 |
| Porstorlek | 0,45μ m |
| Mått (LxB) | 7 x 8,5 cm |
| Tjocklek | 11 till 13μ m |