Läs mer
Cytiva Biodyne™ C-membran
Produktkod. p-7089741
Mått (LxB):
20 cm x 3 m
20 x 20 cm
7 x 8.5 cm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. 17134511
Brand: Cytiva 60315
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biodyne C-membranet är negativt laddat med porytor befolkade av en hög densitet av karboxylgrupper.
  • Membranet kan derivatiseras genom kopplingsreaktioner med dessa grupper
  • Den är idealisk för omvända dot blots och affinitetsrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackningstyp Lakan
Beskrivning Icke-steril
Material Negativt laddad Nylon 6.6
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 7 x 8.5 cm
Tjocklek 11 till 13μ m