Läs mer
Cytiva Biodyne™ Plus membran
Produktkod. 17164511
Mått (LxB):
132 x 132 mm
20 cm x 20 m
30 cm x 3 m
Produktkod. 17164511
Brand: Cytiva 60400
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biodyne Plus membran, typ Biodyne B-membran, innehåller porytor befolkade av en hög täthet av kvartära ammoniumgrupper.
  • Biodyne Plus-membran rekommenderas för detektionssystem som producerar hög bakgrund på Biodyne B-membran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackningstyp Rulla
Beskrivning Icke-steril
Material Positivt laddad Nylon 6.6
Porstorlek 0,45μ m
Mått (LxB) 20 cm x 20 m
Tjocklek 5,7 till 6,7μ m