Läs mer
Heathrow Scientific™ Avfallspåsar för biologiska risker
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15529083 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Produkttyp:
Avfallspåse för biohazard avfallsbänk
Väskhållare
Kapacitet (metrisk):
2 l
9 l
19 l
40 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 15529083
Brand: Heathrow Scientific™ HS10322
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Biohazard-avfallspåsar för personligt eller allmänt labbbruk, flera storlekar tillgängliga för att passa alla behov.
  • Biohazard uppsamlingspåse
  • Varningssymbol och försiktighetsåtgärder för biologiska faror tryckta på engelska, spanska och franska
  • Inkluderar en indikatorlapp som mörknar när den autoklaveras
  • Autoklaverbar till 250 °F (121 °C)
  • Disponibel
  • HS10044H påshållare är ENDAST för användning med HS10320 2 L påse
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 5 gal.
Kapacitet (metrisk) 19 l
Färg Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Avfallshantering av biologiska faror
För användning med (utrustning) Autoklavera
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
nr per ärende 500 Pk.
Ytterförpackning Låda
Tjocklek (engelska) 63 mil
Mått (L x B) 19 x 23 tum.
Mått (L x B x H) 19 x 23 x 0,06 tum.
Längd (engelska) 19 tum
Längd (metrisk) 48.3 cm
Bredd (engelska) 23 tum
Bredd (metrisk) 58.4 cm
Höjd (engelska) 0,06 tum.
Höjd (metrisk) 0.15 cm
Vikt (engelska) 0.04 lb.
Vikt (metrisk) 0.02 kg
Produkttyp Avfallspåse för biohazard avfallsbänk